Läs mer
1,8-Dinitronaphthalene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dinitronaphthalene |
| CAS | 602-38-0 |
| Molekylformel | C10 H6 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Naphthalene, 1,8-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,8-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 6323 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(15)16/h1-6H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc2cccc(c12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,8-dinitronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.17 |
| Formel vikt | 218.0328 |