Läs mer
1,8-Dinitropyrene (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dinitropyrene |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18(21)22)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H |
| Formel vikt | 292.0484 |