Läs mer
1,8-Dioxacyklotetradecane-2,9-dione, TRC
Produktkod. 30379630
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30379630 10 mg
1 options
Produktkod. 30379630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42681510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Molekylformel C12 H20 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
InChI formel InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
LEDER O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
IUPAC-namn 1,8-dioxacyklotetradecane-2,9-dione
Molekylvikt (g/mol) 228.285
Formel vikt 228.136