Läs mer
Sharpsafe™ 1,8 L Sharps-behållare
Produktkod. 17681645
Change view
Stängningsfärg:
Gult
Lila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg
17681645 Gult
17671645 Lila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17681645 Leverantör Sharpsafe™ Leverantörsnummer 50502430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 SEK
    1999.03 SEK / Paket med 75
    Save 450.97 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Genom att kämpa för förändring och banbrytande produktinnovation är vi stolta över att ha introducerat världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • Designad speciellt för säker kassering av insulin och nålpennor vår 1,8 liter rymmer 20 nålpennor vertikalt* och har även en öppning för att ta bort nålar vid behov.
  • Vår 1,8 liter Sharpsafe™ behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Våra fyra hörbara klickningar bekräftar att locket och basen är säkert monterade och är säkra att använda. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • *Baserat på en standard nålpennabredd på 17 mm
  • Funktioner och fördelar
    • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
    • 1,8 L nominell kapacitet som gör att 20 nålpennor kan kasseras vertikalt.
    • Halvgenomskinligt lock - innehållet syns när det är fullt.
    • Flip top lock för tillfällig och slutlig stängningsfunktion
    • Val av öppningar - ''kronbladsöppning'' som inte återgår, öppning för borttagning av skalpellblad, borttagning av insulinpennas nål har en fri öppning för stora sprutor och hållare för bloduppsamlingsrör
    • In-mold-etikett - erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
    • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1.8 L
Certifikat och efterlevnad Storbritanniens föreskrifter, ISO23907-1:2019, UN3291
Stängningsfärg Gult
Färg Grå
Mått (L x B x H) 364 x 600 x 412 mm
Kvantitet 75/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av insulin och nålpennor
Produkttyp Sharps Container