Läs mer
1,8-naftalsyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415623
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415623 50 g 50g
11425623 250 g 250g
11405623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13519.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
1,8-naftalsyraanhydrid används som fröskyddsmedel och för att framställa färgämnen och optiska vitmedel. Det används vid framställning av naftalimidanaloger, som kan användas som anticancermedel. Vidare används det som fluorescerande vitmedel för polymera material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,8-naftalsyraanhydrid används som fröskyddsmedel och för att framställa färgämnen och optiska vitmedel. Det används vid framställning av naftalimidanaloger, som kan användas som anticancermedel. Vidare används det som fluorescerande vitmedel för polymera material.
Löslighet
Löslig i eter och alkohol. Något löslig i ättiksyra. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-84-5
Molekylformel C12H6O3
Molekylvikt (g/mol) 198.18
MDL-nummer MFCD00006925
InChI-nyckel GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC-namn 3-oxatricyklo[7.3.1.0^,13]trideka-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Naphthalic anhydride
Smältpunkt 269°C to 273°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 153190
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ether and alcohol. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in water.
Formel vikt 198.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.