Läs mer
1,8-Naftalensäureanhydrid, 97 %
Beskrivning
1,8-naftalsyraanhydrid används som fröskyddsmedel och för att framställa färgämnen och optiska vitmedel. Det används vid framställning av naftalimidanaloger, som kan användas som anticancermedel. Vidare används det som fluorescerande vitmedel för polymera material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,8-naftalsyraanhydrid används som fröskyddsmedel och för att framställa färgämnen och optiska vitmedel. Det används vid framställning av naftalimidanaloger, som kan användas som anticancermedel. Vidare används det som fluorescerande vitmedel för polymera material.
Löslighet
Löslig i eter och alkohol. Något löslig i ättiksyra. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Naphthalic anhydride |
| Smältpunkt | 269 °C till 273 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 153190 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter och alkohol. Lätt löslig i ättiksyra. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 198.18 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.