Läs mer
1,8-naftalsyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10466940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10466940 100 g 100g
10655752 500 g 500g
10781545 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-84-5
Molekylformel C12H6O3
Molekylvikt (g/mol) 198.18
MDL-nummer MFCD00006925
InChI-nyckel GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC-namn 3-oxatricyklo[7.3.1.0^,13]trideka-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 8-Naphthalic anhydride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >269.0°C
Färg Beige till Brun
Flampunkt 272°C
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Formel vikt 198.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.