Läs mer
1,8-Naphthalimide, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 31449498
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31449498 5 g
31442851 100 g
31445326 25 g
31442957 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31449498 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD143675g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Naphthalimide
CAS 81-83-4
Molekylformel C12H7NO2
MDL-nummer MFCD00006920
Kvantitet 5 g
LEDER O=C1NC(C2=CC=CC3=CC=CC1=C23)=O
Molekylvikt (g/mol) 197.19
Procent renhet 96%