Läs mer
1,8-Naftalenimid, 98 %
Produktkod. 11453118
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453118 50 g 50g
11443118 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18856.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 81-83-4 | C12H7NO2 | 197,193 g/mol
Det är ett användbart material för användning i fosforescensfärgdopade organiska ljusemitterande dioder (oleds), hålblockerande och elektronledande material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett användbart material för användning i fosforescensfärgdopade organiska
lysdioder (oleds), hålblockerande och elektronledande material.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-83-4
Molekylformel C12H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 197.193
MDL-nummer MFCD00006920
InChI-nyckel XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-naphthalimide, naphthalimide, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1,8-naphthalenedicarboximide, benzo de isoquinoline-1,3-dione, unii-gi0tv19gbn, naphthalene-1,8-dicarboximide, gi0tv19gbn
PubChem CID 66491
IUPAC-namn benso[de]isokinolin-1,3-dion
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)NC(=O)C3=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Naphthalimide
Smältpunkt 299 °C till 303 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 153150
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 197.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.