Läs mer
1,8-naftoisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30473212
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30473212 100 g
1 options
Produktkod. 30473212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN345300100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalic anhydride
CAS 81-84-5
Molekylformel C12 H6 O3
Kvantitet 100 g
Synonym Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical)
InChI formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
LEDER O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Formel vikt 198.0317