Läs mer
1,8-Nonadiyne, 97%
Produktkod. 11430238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430238 25 g 25g
11420238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23784.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-65-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Det används som startreagens vid syntes av 2,6-hexadekadiynsyra, 2,6-nonadekadiynsyra och 2,9-hexadekadiynsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som startreagens vid syntes av 2,6-hexadekadiynsyra, 2,6-nonadekadiynsyra och 2,9-hexadekadiynsyra.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från tungmetallpulver och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-65-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00008581
InChI-nyckel DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-nonadiyne, acmc-1cak0, 1,8-nonadiyne,, 1,8-nonadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 16969
IUPAC-namn nona-1,8-diyn
LEDER C#CCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Nonadiyne
Smältpunkt -21°C
Densitet 0.799
Kokpunkt 55°C to 56°C (13 mmHg)
Flampunkt 41°C (105°F)
Odör Characteristic
Linjär formel HC≡C(CH2)5C≡CH
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1733443
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 120.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.