Läs mer
1,8-Octanedioic-2,2,7,7-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberic Acid-d4 |
| CAS | 19031-57-3 |
| Molekylformel | C8 D4 H10 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Octanedioic-2,2,7,7-d4 acid (9 CI), Suberic-2,2,7,7-d4 acid (8 CI), 1,8-Octanedioic-2,2,7,7-d4 Acid, 1,6-Hexanedicarboxylic Acid-1,1,6,6-d4, Octanedioic acid-d4, Octanedioic Acid-2,2,7,7-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,7,7-tetradeuteriooctanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.219 |
| Formel vikt | 178.114 g/mol |
| Visa mer |