Läs mer
1,8-oktendiol, 98+%
Produktkod. 11488366
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488366 25 g 25g
11498366 100 g 100g
11408376 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15402.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
1,8-oktandiol används i kosmetika, parfymer, bläck, essens och i UV-beläggning. Det fungerar som en prekursor vid syntes av polymer och vid tillverkning av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,8-oktandiol används i kosmetika, parfymer, bläck, essens och i UV-beläggning. Det fungerar som en prekursor vid syntes av polymer och vid tillverkning av läkemedel.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syraklorider syra, anhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-41-4
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00002989
InChI-nyckel OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69420
ChEBI CHEBI:44630
IUPAC-namn oktan-1,8-diol
LEDER C(CCCCO)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 8-Octanediol
Smältpunkt 58 °C till 61 °C
Kokpunkt 171 °C till 173 °C (20 mm)
Flampunkt 148 °C (298 °F)
Analysprocentintervall ≥98%
Linjär formel HO(CH2)8OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 1633499
Synonym 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 146.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.