Läs mer
1,8-oktandiol, TRC
Produktkod. 30422265
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30422265 100 g
1 options
Produktkod. 30422265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO237305100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Octanediol
CAS 629-41-4
Molekylformel C8 H18 O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol
InChI formel InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
LEDER OCCCCCCCCO
IUPAC-namn oktan-1,8-diol
Molekylvikt (g/mol) 146.23
Formel vikt 146.1307