Läs mer
1,8-Octanedithiol, 98%
Produktkod. 11410578
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410578 1 g 1g
11420578 5 g 5g
11430578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24693.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-62-4
Molekylformel C8H18S2
Molekylvikt (g/mol) 178.35
MDL-nummer MFCD00003574
InChI-nyckel PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC-namn oktan-1,8-ditiol
LEDER SCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Octanedithiol
Densitet 0.96
Kokpunkt 269°C to 270°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 1 g
Beilstein 1735431
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 178.36
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.