Läs mer
1,8-Pyrenediamin, TRC
Produktkod. 30418134
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30418134 10 mg
1 options
Produktkod. 30418134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP98931010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Pyrenediamine
CAS 30269-04-6
Molekylformel C16H12N2
Kvantitet 10 mg
Synonym 1,8-Diaminopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H12N2/c17-13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2
LEDER C1=CC2=C3C(=C(C=C2)N)C=CC4=C(C=CC1=C43)N
IUPAC-namn Pyren-1,8-diamin
Molekylvikt (g/mol) 232.28
Formel vikt 232.1