missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,8-Pyrenediamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Pyrenediamine |
| CAS | 30269-04-6 |
| Molekylformel | C16H12N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,8-Diaminopyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2/c17-13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2 |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C(C=C2)N)C=CC4=C(C=CC1=C43)N |
| IUPAC-namn | Pyren-1,8-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vikt | 232.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?