Läs mer
1,9-Decadiene, 97%
Produktkod. 11337428
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337428 10 g 10g
11347428 2 g 2g
11357428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031207.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1647-16-1 | C10H18 | 138.254 g/mol
Det används ofta i tillverkare och leverantörer av läkemedel och intermediärer vid framställning av finkemikalier. 1,9-dekadien används också som utgångsmaterial i ADMET-polymerisationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1647-16-1
Molekylformel C10H18
Molekylvikt (g/mol) 138.254
MDL-nummer MFCD00008670
InChI-nyckel NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiene, decadiene-1,9, unii-2kwz01g244, acmc-1c2oy, dsstox_cid_2159, dsstox_rid_76506, dsstox_gsid_22159, chembl31020
PubChem CID 15439
IUPAC-namn deka-1,9-dien
LEDER C=CCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Decadiene
Densitet 0.75 g/mL
Kokpunkt 169°C
Flampunkt 42°C (107°F)
Brytningsindex 1.4325
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation It is soluble in organic solvents.
Formel vikt 138.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.