Läs mer
1,9-Decadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,9-Decadiene |
| CAS | 1647-16-1 |
| Molekylformel | C10 H18 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Deca-1,9-diene, NSC 102789, α,ω-Decadiene, 1,9-Decadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2 |
| LEDER | C=CCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | deca-1,9-diene |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.25 |
| Formel vikt | 138.1409 |