Läs mer
1,9-Decadiyne, 97%
Produktkod. 11484924
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484924 5 g 5g
11494924 25 g 25g
11404934 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484924 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13834.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134.22 g/mol
Enstegssyntes av karbametacyklofan 3 från 1,9-dekadiyn och dietylacetylendikarboxylat beskrivs. Användningen av 1,9-dekadiyn som en nukleofil ledde endast till monoalkynyleringsprodukten, en selektivitet som skulle vara svår att uppnå med en katalytisk in situ metalliseringsprocess. 1,9-dekadiyn reagerar med jodbensen (överskott) för att ge bis-Sonogashira-kopplingsprodukten med utmärkt utbyte. 1,9-dekadiyn dihydratiserades och gav 2,9-dekandion i 92 % utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Enstegssyntes av karbametacyklofan 3 från 1,9-dekadiyn och dietylacetylendikarboxylat beskrivs. Användningen av 1,9-dekadiyn som en nukleofil ledde endast till monoalkynyleringsprodukten, en selektivitet som skulle vara svår att uppnå med en katalytisk in situ metalliseringsprocess. 1,9-dekadiyn reagerar med jodbensen (överskott) för att ge bis-Sonogashira-kopplingsprodukten med utmärkt utbyte. 1,9-dekadiyn dihydratiserades och gav 2,9-dekandion i 92 % utbyte.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1720-38-3
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00014926
InChI-nyckel ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
IUPAC-namn deka-1,9-diyn
LEDER C#CCCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Decadiyne
Densitet 0.822
Kokpunkt 80°C to 81°C (10 mmHg)
Flampunkt 60°C (140°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1734594
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 134.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,9-Decadiyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,9-Decadiyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.