Läs mer
1,9-Decadiyne, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581092 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10581092 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10581092 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351870050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 9-Decadiyne
Namnnotering 98%
CAS 1720-38-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H14
Linjär formel HCidentical toC(CH2)6Cidentical toCH
Brytningsindex 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00014926
Kvantitet 5 g
Synonym 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
InChI-nyckel ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C#CCCCCCCC#C
IUPAC-namn deca-1,9-diyne
Molekylvikt (g/mol) 134.22
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
Formel vikt 134.22
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,9-Decadiyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.