Läs mer
1,9-Diacetoxynonane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,9-Diacetoxynonane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-12(14)16-10-8-6-4-3-5-7-9-11-17-13(2)15/h3-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 244.1675 |