Läs mer
1,9-diaminononan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7043681
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11381487
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02043.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 646-24-2 | C9H22N2 | 158.289 g/mol
1,9-Diaminononan används som en organisk mellanprodukt. Det används också för att detektera spermin och spermidin genom matrisassisterad laserdesorption/jonisering kombinerat med flygtids-masspektrometri (MALDI-TOF MS) i livsmedel och för identifiering av apoptosrelaterade proteiner genom nano-flow ultra-performance vätskekromatografi, tandem-LCMS (tandem-LCMS) och sperm-LC-behandling. spermidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,9-Diaminononane används som en organisk mellanprodukt. Det används också för att detektera spermin och spermidin genom matrisassisterad laserdesorption/jonisering kombinerat med flygtids-masspektrometri (MALDI-TOF MS) i livsmedel och för identifiering av apoptosrelaterade proteiner genom nano-flow ultra-performance vätskekromatografi, tandem-LCMS (tandem-LCMS) och sperm-LC-behandling. spermidin.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-24-2
Molekylformel C9H22N2
Molekylvikt (g/mol) 158.289
MDL-nummer MFCD00008251
InChI-nyckel SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-diaminononane, 1,9-nonanediamine, nonamethylenediamine, 1,9-diaminonane, nonan-1,9-diamin, 1.9-diaminononane, acmc-1atpv, 1,9-nonamethylenediamine
PubChem CID 69534
IUPAC-namn nonan-1,9-diamin
LEDER C(CCCCN)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Diaminononane
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kokpunkt 258°C to 259°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1737533
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 158.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.