Läs mer
1,9-Dibromononon, 97 %
Produktkod. 11426877
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426877 50 g 50g
11416877 10 g 10g
11424210 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14324.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286,051 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4549-33-1
Molekylformel C9H18Br2
Molekylvikt (g/mol) 286.051
MDL-nummer MFCD00000279
InChI-nyckel WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC-namn 1,9-dibromononan
LEDER C(CCCCBr)CCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Dibromononane
Densitet 1.41
Kokpunkt 285 °C till 288 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel Br(CH2)9Br
Brytningsindex 1.4965
Kvantitet 50 g
Beilstein 1737598
Formel vikt 286.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.