Läs mer
1,9-Dichloro-3,7-diazanonane Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,9-Dichloro-3,7-diazanonane Dihydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16Cl2N2/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-7H2 |
| Formel vikt | 198.069 |