Läs mer
1,9-Dichlorononane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,9-Dichlorononane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18Cl2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2 |
| Formel vikt | 196.0786 |