Läs mer
1,9-Diiodononane, TRC
Produktkod. 30008241
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30008241 500 mg -
30003869 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD679540500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24613-65-8
Molekylformel C9H18I2
Molekylvikt (g/mol) 380.05
Synonym NSC 9480, Nonamethylene Diiodide
IUPAC-namn 1,9-diiodononane
LEDER ICCCCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Diiodononane
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18I2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
Formel vikt 379.9498