Läs mer
1,9-dimetylmetylen blå zinkklorid dubbelsalt (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30387006
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387006 250 mg
30380412 100 mg
30373412 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD469355250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931418-92-7
Molekylformel 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Molekylvikt (g/mol) 832.12
Synonym 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
IUPAC-namn bis(3,7-bis(dimetylamino)-1,9-dimetylfenothiazin-5-ium) zink(II)klorid
LEDER CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formel vikt 832.09