Läs mer
1-(9-Fluorenylmethyl)piperidine, TRC
Produktkod. 30407234
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407234 100 mg
30401539 500 mg
30401155 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF532445100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35661-58-6
Molekylformel C10 H15 N O6 S
Molekylvikt (g/mol) 277.294
Synonym 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl)piperidine
IUPAC-namn [4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-2-methoxyphenyl] hydrogen sulfate
LEDER CNCC(O)c1ccc(OS(=O)(=O)O)c(OC)c1
Specifica
Kemiskt namn eller material 1-(9-Fluorenylmethyl)piperidine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO6S/c1-11-6-8(12)7-3-4-9(10(5-7)16-2)17-18(13,14)15/h3-5,8,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15)
Formel vikt 277.062
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.