Läs mer
1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2 |
| Formel vikt | 336.2334 |