missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,9-Nonane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d14-diol, CDN

Produktkod. 30320599
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320599 0.1 g 0.1g
30311015 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320599 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND72230.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,9-Nonanediol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-D14
CAS 1219805-89-6
Molekylformel C9 D14 H6 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym 1,9-Nonane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d14-diol, 1,9-Nonanediol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-D14
InChI formel InChI=1 S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11 H,1-9H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
LEDER [2 H]C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecadeuteriononane-1,9-diol
Molekylvikt (g/mol) 174.3402
Formel vikt 174.2342 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.