Läs mer
1,9-nonandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302476
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302476 25 g 25g
11312476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06336.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.257 g/mol
1,9-nonandiol används i organisk syntes. Den kan också reagera med 3,4-dihydro-2H-pyran och 9-(tetrahydropyran-2-yloxi)nonan-1-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,9-Nonanandiol används i organisk syntes. Den kan också reagera med 3,4-dihydro-2H-pyran och 9-(tetrahydropyran-2-yloxi)nonan-1-ol.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3937-56-2
Molekylformel C9H20O2
Molekylvikt (g/mol) 160.257
MDL-nummer MFCD00002991
InChI-nyckel ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
IUPAC-namn nonan-1,9-diol
LEDER C(CCCCO)CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Nonanediol
Smältpunkt 45°C to 48°C
Densitet 0.95
Kokpunkt 288°C
Flampunkt 162°C (323°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1737531
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 160.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.