Läs mer
1,9-nonandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10755401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10755401 25 g Glasflaska 25g
10011420 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10755401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3937-56-2
Molekylformel C9H20O2
Molekylvikt (g/mol) 160.26
MDL-nummer MFCD00002991
InChI-nyckel ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
IUPAC-namn nonan-1,9-diol
LEDER C(CCCCO)CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 9-Nonanediol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 44°C to 48°C
Färg Vitt
Densitet 0.9180g/mL, 0.918
Kokpunkt 177°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 162°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)9OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 493
Löslighetsinformation Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viskositet 52.6 mPa.s (50°C)
Formel vikt 160.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Fused Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.