Läs mer
1,9-Nonanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,9-Nonanediol |
| CAS | 3937-56-2 |
| Molekylformel | C9 H20 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,9-Nonanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,9-Dihydroxynonane, Nonamethylene glycol, NSC 5416, α,ω-Nonanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | nonane-1,9-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.25 |
| Formel vikt | 160.1463 |