Läs mer
1,9-Nonanedithiol, 95%
Produktkod. 11337166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337166 5 g 5g
11327166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07172.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3489-28-9 | C9H20S2 | 192.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3489-28-9
Molekylformel C9H20S2
Molekylvikt (g/mol) 192.38
MDL-nummer MFCD00004914
InChI-nyckel GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanedithiol, 1,9-dimercaptononane, nonamethylene dimercaptan, unii-5bpj1xqe3t, 5bpj1xqe3t, fema no. 3513, 1,9-nonane dithiol, 1,9-dinonyl mercaptan, acmc-20ap0g
PubChem CID 248488
IUPAC-namn nonan-1,9-ditiol
LEDER SCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,9-Nonanedithiol
Densitet 0.953
Kokpunkt 351°C to 352°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.4999
Kvantitet 5 g
Beilstein 1737568
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 192.39
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.