Läs mer
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carazolol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 298.1681 |
| Procent renhet | >95% |