Läs mer
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic syra, TRC
Produktkod. 30395798
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30395798 100 mg
1 options
Produktkod. 30395798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF472470100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid
CAS 867062-95-1
Molekylformel C24H29NO7
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester 5,8,11-Trioxa-2-azatetradecanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
LEDER OC(=O)CCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Molekylvikt (g/mol) 443.49