Läs mer
1-Acenaphthenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acenaphthenol |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Acenaphthenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6,11,13H,7H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 170.0732 |