missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acenafton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acenaphthenone |
| CAS | 2235-15-6 |
| Molekylformel | C12 H8 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2 |
| LEDER | O=C1Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC-namn | 2H-acenaftylen-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0575 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?