Läs mer
1-Acenafton, TRC
Produktkod. 30319137
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30319137 5 g
1 options
Produktkod. 30319137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1307555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acenaphthenone
CAS 2235-15-6
Molekylformel C12 H8 O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Acenaphthone, 2-Acenaphthone, Acenaphthenone, Acenaphthylen-1-one, NSC 18756, NSC 22341, 1-Acenaphthenone (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydroacenaphthylen-1-one, 2H-Acenaphthylen-1-one
InChI formel InChI=1S/C12H8O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6H,7H2
LEDER O=C1Cc2cccc3cccc1c23
IUPAC-namn 2H-acenaftylen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.0575