missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline |
| CAS | 179985-52-5 |
| Molekylformel | C13 H11 N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetamide, N-(4-cyano-3-methyl-1-isoquinolinyl)-, 1-Acetamido-4-cyano-3-methylisoquinoline, N-(4-Cyano-3-methyl-1-isoquinolinyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c1-8-12(7-14)10-5-3-4-6-11(10)13(15-8)16-9(2)17/h3-6H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | CC(=O)Nc1nc(C)c(C#N)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N-(4-cyano-3-methylisoquinolin-1-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vikt | 225.0902 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?