Läs mer
1-Acetamidoadamantane, 98%
Produktkod. 11473447
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473447 10 g 10g
11483447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17224.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 880-52-4 | C12H19NO | 193.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 880-52-4
Molekylformel C12H19NO
Molekylvikt (g/mol) 193.29
MDL-nummer MFCD00074730
InChI-nyckel BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetamidoadamantane, n-1-adamantyl acetamide, n-adamantan-1-yl acetamide, 1-acetylaminoadamantane, 1-adamantylacetamide, acetamide, n-1-adamantyl, n-adamantylacetamide, 1-acetamino adamantane, unii-5283y1voii, n-acetyl adamantamine
PubChem CID 64153
IUPAC-namn N-(1-adamantyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC12CC3CC(C1)CC(C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetamidoadamantane
Smältpunkt 146°C to 149°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 193.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.