Läs mer
1-Acetamidonaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetamidonaphthalene |
| CAS | 575-36-0 |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Acetamide, N-1-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-1-Naphthalenylacetamide, 1-(Acetylamino)naphthalene, 1-Acetamidonaphthalene, N-1-Naphthylacetamide, N-Acetyl-1-naphthalenamine, N-Acetyl-1-naphthylamine, N-Acetyl-α-naphthylamine, N-α-Naphthylacetamide, NSC 3105 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N-naphthalen-1-ylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.0841 |