Läs mer
1-Acetate 4-Methanesulfonate 1,4-Butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetate 4-Methanesulfonate 1,4-Butanediol |
| CAS | 19859-00-8 |
| Molekylformel | C7H14O5S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-((Methylsulfonyl)oxy)butyl Acetate, |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O5S/c1-7(8)11-5-3-4-6-12-13(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OCCCCOS(=O)(C)=O)C |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfonyloxybutyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vikt | 210.0562 |