missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1'-Aceto-d3-naphthone, CDN

Produktkod. 30315488
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315488 1 g -
30317972 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315488 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND81201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3)
CAS 95046-87-0
Molekylformel C12 D3 H7 O
Kvantitet 1 g
Synonym Ethanone-2,2,2-d3, 1-(1-naphthalenyl)- (ACI), 1-(1-Naphthalenyl)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 1'-Acetonaphthone-2,2,2-d3 (7 CI), 1'-Aceto-d3-naphthone, 1-Acetylnaphthalene-d3, 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3), 1-Trideuterioacetylnaphthalene
InChI formel InChI=1 S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8 H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-1-naphthalen-1-ylethanone
Molekylvikt (g/mol) 173.2257
Formel vikt 173.092 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.