missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1'-Aceto-d3-naphthone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 95046-87-0 |
| Molekylformel | C12 D3 H7 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(1-naphthalenyl)- (ACI), 1-(1-Naphthalenyl)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 1'-Acetonaphthone-2,2,2-d3 (7 CI), 1'-Aceto-d3-naphthone, 1-Acetylnaphthalene-d3, 1-Acetylnaphthalene-D3 (acetyl-D3), 1-Trideuterioacetylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-naphthalen-1-ylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.2257 |
| Formel vikt | 173.092 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?