Läs mer
1-Acetonylpyridinium chloride, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10262802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10262802 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10262802 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352370010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetonylpyridinium chloride
CAS 42508-60-1
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H10ClNO
MDL-nummer MFCD00031949
Kvantitet 1 g
Synonym 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
InChI-nyckel JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-(2-oxopropyl)pyridin-1-ium chloride
Molekylvikt (g/mol) 171.62
PubChem CID 2734121
Formel vikt 171.63
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Acetonylpyridinium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.