Läs mer
(1-Acetoxi-2,2,5,5-tetrametyl-Delta-3-pyrrolin-3-metyl) Metaniosulfonat, TRC
Produktkod. 30137799
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137799 10 mg
30135683 50 mg
30008226 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16790010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392718-69-3
Molekylformel C12H21NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 307.43
Synonym (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
IUPAC-namn [2,2,5,5-tetrametyl-3-(metylsulfonothioyloxymetyl)pyrrol-1-yl] acetat
LEDER CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Formel vikt 307.091
Procent renhet >95%