Läs mer
1-Acetoxy-2-Methoxyethane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16359207 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16359207 1 mL
1 options
Produktkod. 16359207 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S157
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1-Acetoxy-2-methoxyethane110-49-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetoxy-2-methoxyethane
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 110-49-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Densitet 2.1g/cm³
Fysisk form Solid
Molekylformel C5H10O3
MDL-nummer MFCD00008719
Färg White
pH 2.3 to 7.4
Smältpunkt 1710°C
Kokpunkt 2230°C
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOC(C)=O
IUPAC-namn 2-methoxyethyl acetate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 118.13
PubChem CID 8054
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Acetoxy-2-methoxyethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2-methoxyethyl acetate
Product intended for laboratory use only