Läs mer
1-Acetoxy-4-(N-acetyl-L-cysteinyl)-2-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetoxy-4-(N-acetylcysteinyl)-2-butanone |
| CAS | 144889-52-1 |
| Molekylformel | C11 H17 N O6 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-[4-(acetyloxy)-3-oxobutyl]-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO6S/c1-7(13)12-10(11(16)17)6-19-4-3-9(15)5-18-8(2)14/h10H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H](CSCCC(=O)COC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-(4-acetyloxy-3-oxobutyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.32 |
| Formel vikt | 291.0777 |